Sigma wipes, PROSAT®
Fournisseur: CONTEC
PSC20002-BPR
115-2781EA 1130 EUR InStock
115-2781
Sigma wipes, PROSAT®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Cellulose/polyester nonwoven wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water
  • Suitable for ISO Class 5-8 environments
  • Nonwoven material is low in particles and fibres, making an excellent general purpose wipe
  • Highly sorbent with good wet strength
  • Presaturated to reduce solvent usage and VOC emissions
PROSAT® Sigma wipes consist of cellulose/polyester hydroentangled wipes saturated with a solution of 70% USP grade isopropanol and 30% deionized water. They are ideal for use in life science applications.
Cellulose/polyester wipes are a cost-effectiveMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité