Lingettes pour salles propres, présaturées, PROSAT® Sterile™, Polyester/Cellulose, Classe de la salle propre: 100/ISO 5, Stérile, 70% IPA and 30% DI water, L×l: 230×280 mm, 50 wipes/pouch, 28 pouches/case
Fournisseur: CONTEC
Lingettes pour salles propres, présaturées, PROSAT® Sterile™, Polyester/Cellulose, Classe de la salle propre: 100/ISO 5, Stérile, 70% IPA and 30% DI water, L×l: 230×280 mm, 50 wipes/pouch, 28 pouches/case
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
PROSAT CELL/POLY 70/30 9X11 STERILE BPR 1 * 1.400 Pce 115-2782 1 * 1.400 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou