Cleanroom wipes, pre-saturated, SATWipes®
Fournisseur: CONTEC
SWNW0013-BPR
115-2828EA 268 EUR InStock
115-2828
Cleanroom wipes, pre-saturated, SATWipes®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
These wipes consist of 50% polyester and 50% rayon (non woven) that is hydraulically entangled creating a soft, durable, and clean wipe. The saturation of 70% alcohol and 30% deionized water provides a safe and mild cleaning solution.
  • Strong, sorbent and low linting
  • Eliminate in-house blending
  • Reduces potential for cross-contamination
These wipes offer a convenient and controlled solution to wet wiping applications. Ideal for use in animal lab facilities.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directiveMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité