Lingettes pour salles blanches, Polynit-Z
Fournisseur: CONTEC
LWZS0001
115-2953EA 709 EUR InStock
115-2953
Lingettes pour salles blanches, Polynit-Z
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
The Polynit-Z wipe features conductive yarns within the polyester interlock knit. It is a very clean static dissipative wipe that is well suited for applications that are sensitive to electrostatic discharge. The average surface resistivity is 3,5×10¹⁰ ohms/sq.
  • Very clean sealed edges that are non abrasive
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
  • Low in both particles and extractables
Idéales pour une utilisation en salles propres ISO classe 3 à 4.
Couleur: Blanc
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité