L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dual-wire coil cord, MagSnap® 360™
Fournisseur: DESCO
19906
115-3037EA 31.2 EUR InStock
115-3037
Dual-wire coil cord, MagSnap® 360™
Dispositifs de protection antistatique Conducteurs de protection
The MagSnap® 360™ dual wire coil cord offers a 360° rotation and magnetic connection between the wristband and coil cord.
  • Magnetic connection between wrist band and coil cord
  • 360° rotation between wrist band and cord promotes comfort, freedom of motion, and reduces strain on operator’s wrist
  • Strain relief tests over 1 million cycles; 62 times the minimum requirement per ESD S1.1
  • Right angle phono plug connector with 3.5 mm works with standard dual wire monitors and grounding jacks
  • Relaxed retraction coil cord features a soft pull that does not tug on the
More Product Information
Collapse All
Désignation Couleur Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
MagSnap® 360™ dual-wire coil cord bleu/gris 1,83 - 2,6 m (extended), 3,65 - 6,09 m (retracted) 1 115-3037
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité