Elastic adjustable wristband
Fournisseur: DESCO
229984
115-3040EA 5.9 EUR InStock
115-3040
Elastic adjustable wristband
Dispositifs de protection antistatique Bracelets antistatiques
  • No metal in skin contact, no skin allergies
  • Widely adjustable, elasticated fabric band
  • 10 mm stud
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité