European earth bonding plugs
Fournisseur: DESCO
231135
115-3043EA 0 EUR InStock
115-3043
European earth bonding plugs
Prises électriques
These plugs to fit UK European CEE (7) VII Schuko sockets as used in Belgium, France, Germany, Holland, Spain. The Europe Earth Bonding Point (EBP) plug is designed to provide a common ground point for grounding using protective earth in an ESD protected area (EPA). The plug fits into the mains supply socket, making a connection with the earth conductor only. In place of the live and neutral pins are moulded insulating plastic pins to allow positive location in the socket. Connectors on the front of the plug are available for connection via ground cords to the various elements of the EPA.More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
European plug with 3×10 mm studs 1 115-3043
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité