EBP bar
Fournisseur: DESCO
231275
115-3044EA 14.2 EUR InStock
115-3044
EBP bar
Dispositifs de protection antistatique Conducteurs de protection
The EBP bar should be fixed to the edge of a bench or other suitable work equipment within reach and accessible to all connecting ground cords, but where it is unlikely to be knocked and damaged or hinder the operator.
  • Mount EBP bar with two M5 pan-head screws (included), minimum 12 mm long
  • Connect earthing cord to a suitable earth. A spare ring terminal is supplied if the cordneeds to be shortened
The bar is 72×37×38 mm in size and is made of ABS. The yellow bar has arear cover to prevent access to the resistors.
The bars are available with aMore Product Information
Collapse All
Désignation Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
EBP bar with 3×10 mm studs jaune 1 115-3044
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité