Interconnect mat cord, SCS
Fournisseur: DESCO
2389
115-3047EA 24.8 EUR InStock
115-3047
Interconnect mat cord, SCS
Dispositifs de protection antistatique Conducteurs de protection
Daisy-chains two worksurface mats for the monitoring of two workstations with the 724 workstation monitor.
  • Reduces inadvertent snagging that may disconnect the cord from the worksurface mat
  • No resistor
This monitor/table mat interconnect cord is a straight cord with male stud snap fasteners at each end, and no resistors.
Certifications: Meets ANSI/ESD S20.20 and Grounding standard ANSI/ESD S6.1.
Collapse All
Désignation Couleur Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Interconnect mat cord, with 10 mm male stud snap fasteners noir 10' 1 115-3047
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité