Stainless steel probe
Fournisseur: DESCO
35123
115-3063EA 4.6 EUR InStock
115-3063
Stainless steel probe
Sondes de température
Hooked stainless steel probe, 140 mm.
  • Ergonomic hex handle
  • Allows operator to better grip probe; reduces fatigue from gripping, product won't roll
  • Non-magnetic, conductive, 300 series stainless steel
  • Stainless steel won’t corrode - no problem in working with magnetised parts
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité