Conical earth bonding point cord
Fournisseur: DESCO
60474
115-3069EA 20.5 EUR InStock
115-3069
Conical earth bonding point cord
Dispositifs de protection antistatique Conducteurs de protection
This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
  • 10 mm snap stud easily snaps to mat socket, flush to mat surface
  • Extra ring terminal provided for customising cord length
  • Ring terminal at end of cord allows easy attachment to building ground
Stud has threaded hole; 6-32×6,35 mm flat head screw and countersunk washer are provided which allows ground cord to be bolted to mat; keeps cord from disconnecting; ensures proper grounding.
Information de livraison: Includes 1 Megohm resistor.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité