ESD workstation cover
Fournisseur: DESCO
41401
115-3173EA 65.6 EUR InStock
115-3173
ESD workstation cover
Protection des surfaces Protections pour paillasse
ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
  • Groundable workstation cover
  • Surface resistance: 1×10E5 < 1×10E7 Rtt
  • Minimum of 9% carbon conductive nylon fibers with bound edges
  • 10 mm (³/₈") grounding socket
  • Made in the United States of America
Cover attenuates electrostatic fields and electrostatic discharges (ESD). Minimum of 9% carbon conductive nylon fibres with bound edges provide continuous and consistent charge dissipation throughout lifetime of cover.
Grounding socket (10 mm) allows cover to beMore Product Information
Collapse All
Désignation Couleur L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ESD workstation cover blanc 1219,2×914,4 mm (48×36 ") 1 115-3173
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..