Safran, Q Path®
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
11507736.EA 92.8 EUR InStock
11507736.
Safran, Q Path®
Saffron
Colorant pouvant être utilisé pour coloration histologique. Produit non CE IVD
Numéro CAS: 84604-17-1
EINECS: 283-295-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité