Ammonium sulfate ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11566.22 11566.36 11566.A3 11566.A9
11566.22EA 23.6 EUR InStock
11566.22 11566.36 11566.A3 11566.A9
Ammonium sulfate ≥99.0% ACS
Ammonium sulphate
Purity: 99.0% min CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Granular Density: 1.769 Appearance: White Melting Point: ca 280° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
In galvanizing steel, manufacturing of ammonia alum and sulfuric acid
Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: ∼ 280 °C (dec.)
Densité: 1.769
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
ATTEINDRE: 01-2119455044-46
Merck Index: 14,555
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité