Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride

115820050 115821000 115825000 115820025 115820010
ACRO115820050EA 22.3 EUR InStock
ACRO115820050 ACRO115821000 ACRO115825000 ACRO115820025 115820010.
Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium 99%
Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium


Formule: C₄H₁₁Cl₂N
MW: 144,04 g/mol
Point de fusion: 203…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012516
Numéro CAS: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 210 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dry substance)
Chloride (Cl) 48.4 to 50.0 % (total chloride)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité