Autoclave indicator tape
Fournisseur: Synergy Health
31002550
116-0426EA 0 EUR InStock
116-0426
Autoclave indicator tape
Indicateurs de stérilisation
Crepe paper coated with a dry natural rubber based adhesive for steam sterilisation.
  • Good adhesion on wrap made with cellulose fibres
  • Good resistance to sterilisation process
  • Indicator colour change: from green to brown/black
Products must be stored in their original packaging, in dry and cool areas away from humidity.
It’s recommended to use the tape within two years after manufacturing.
Certifications: Conformity ISO 11140-1, CE Mark.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité