Imprimantes d'étiquettes, pour paillasse, BBP™35 et BBP™37
Fournisseur: Brady
145995 145996 143635
116-0602EA 3400 EUR InStock
116-0602 116-0596 116-0597
Imprimantes d'étiquettes, pour paillasse, BBP™35 et BBP™37
Imprimantes Label Printers
Les imprimantes de panneaux et d'étiquettes BBP™35 et BBP™37 avec résolution d'impression de 300 dpi peuvent produire des panneaux et étiquettes dans des formes et couleurs à fort impact visuel sur le lieu de travail.
  • Couleurs d'impression multiples
  • Configuration de l'étiquette automatique
  • Remplacement des matériaux en 20 secondes, placement simple des rubans encreurs et étiquettes sans assemblage ni enfilage complexe
  • Vitesse d'impression de 12,7 cm/seconde
  • Menu intuitif intégré pour un fonctionnement simple
  • Largeur d'étiquette maximale: 101 mm
Fonctionnalités supplémentaires de la BBP™37.
Découpe de formes avec système traceur-découpeur XY intégré
Découpe de formes et de texte ou création d'étiquettes de message pour les besoins de l'utilisateur
Information de livraison: chaque imprimante est fournie avec un cordon d'alimentation, un câble USB, un kit de nettoyage, l'outil de nettoyage du cutter et le guide de démarrage rapide.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité