L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Étiqueteuse, BMP™61
Fournisseur: Brady
198633 198632
116-0848EA 869 EUR InStock
116-0848 116-0847
Étiqueteuse, BMP™61
Imprimantes Label Printers
L'étiqueteuse BMP™61 offre plusieurs interfaces utilisateur, un écran tactile, divers canaux de transmission, gestion et sauvegarde des données. Elle imprime avec une extrême rapidité bandes continues, rouleaux d'étiquettes prédécoupées ou en gros conditionnement, pouvant atteindre une largeur de 50,8 mm. Résolution d'impression de 300 dpi avec technologie de transfert thermique pour des caractères de taille évolutive entre 4 et 174 pt.
  • Robuste et fiable
  • Vitesse d'impression 33,8 mm/s
  • Deux ans de garantie
  • Étalonnage automatique grâce à la technologie
More Product Information
Collapse All
Désignation Largeur d'impression (maximale) l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Étiqueteuse BMP™61 avec clavier AZERTY, Wi-Fi et logiciel PWID, prise EU 48,76 mm 107×106×328 mm 1,5 kg 1 116-0847
Étiqueteuse BMP™61 avec clavier AZERTY et logiciel PWID, prise EU 48,76 mm 107×106×328 mm 1,5 kg 1 116-0848
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité