Étiqueteuse, BMP™61
Fournisseur: Brady
198633 198632
116-0848EA 869 EUR InStock
116-0848 116-0847
Étiqueteuse, BMP™61
Imprimantes Label Printers
L'étiqueteuse BMP™61 offre plusieurs interfaces utilisateur, un écran tactile, divers canaux de transmission, gestion et sauvegarde des données. Elle imprime avec une extrême rapidité bandes continues, rouleaux d'étiquettes prédécoupées ou en gros conditionnement, pouvant atteindre une largeur de 50,8 mm. Résolution d'impression de 300 dpi avec technologie de transfert thermique pour des caractères de taille évolutive entre 4 et 174 pt.
  • Robuste et fiable
  • Vitesse d'impression 33,8 mm/s
  • Deux ans de garantie
  • Étalonnage automatique grâce à la technologie
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité