Ruban de signalisation de danger à usage général 767
Fournisseur: 3M
767I
116-0926EA 14 EUR InStock
116-0926
Ruban de signalisation de danger à usage général 767
Rubans adhésifs
Il s'agit d'un ruban en vinyle rayé rouge et blanc. Il est utilisé pour marquer les zones dangereuses, les équipements en saillie ou pour prévenir les accidents dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux.
  • Utilisé pour le marquage dans toutes les applications non critiques
  • Marquage des points de contact des équipements ou des engrenages à des fins d'avertissement
  • L'adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces
  • S'étire et s'adapte aux surfaces courbes et aux angles
  • La couleur vive est facile à identifier dans les environnements de fabrication
  • Idéal pour les applications de marquage dans les zones à faible trafic
Identifiez et mettez en garde avec un ruban vinyle rayé rouge et blanc distinctif, enduit d'un adhésif en caoutchouc et conçu pour être utilisé comme ruban de marquage pour une variété d'applications de mise en garde. L'adhésif en caoutchouc offre un collage rapide et une bonne tenue sur de nombreux supports. Contrairement aux solutions de peinture salissantes, ce ruban en vinyle est rapide à installer et facile à nettoyer. La conformabilité et l'adhérence instantanée font de ce produit un bon choix pour les applications sur les sols, les équipements, les murs et les tuyaux.
Les applications recommandées comprennent le marquage des sols, le marquage des points de pincement des équipements, le marquage temporaire des sols autour des déversements et les marquages de sécurité. Ce ruban offre une résistance fiable à l'abrasion, ce qui lui permet d'exceller dans les travaux légers d'identification d'équipements et de pièces. Ces caractéristiques, combinées aux propriétés de retrait facile, en font souvent une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture lorsqu'elle est utilisée dans des applications de marquage et de codage.
Force d'adhérence - gamme de 21 N/100 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité