Fournisseur: DESCO
242110
116-0952EA 21.5 EUR InStock
116-0952
Étiquettes
Caution labels made of white woodfree machine coated midgloss paper.
  • Marked with ESD susceptibility symbol
IEC 61340-5 requires all ESD sensitive devices and assemblies to be labelled with the 'susceptibility' symbol. It is intended to identify devices and assemblies that are susceptible to ESD. Mentioned on individual components and related documents to state "this device is static sensitive: do not touch without approrpiate precautions"
Certifications: Compliant with IEC 61340-5-1.
Information de livraison: Supplied in rolls of 1000 individual labels.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité