Panneaux d'avertissement
Fournisseur: KROSCHKE
W1526 W17044
116-1018EA 78.5 EUR InStock
116-1018 116-1021
Panneaux d'avertissement
Panneaux
Les panneaux d'avertissement en feuille PVC autocollante visent à attirer l'attention sur des objets et des situations, afin de prévenir l'utilisateur des dangers potentiels. Conformément à la norme VBG 125, ils doivent être apposés de façon visible et permanente.
  • Parfaits pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
  • Visibles à une distance d'environ 6 m
Longueur latérale : 200 mm
Certifications: VBG 125 (BGV A8)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité