Prohibition signs, access roads and entrances
Fournisseur: KROSCHKE
Z3059
116-1160EA 192 EUR InStock
116-1160
Prohibition signs, access roads and entrances
Panneaux
These prohibition signs are made of plastic.
  • Temperature resistant from –20 to 70 °C
  • Resistant to moisture, fire and weak acids
Ideal for indoor and outdoor use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité