Pictogrammes d'interdiction
Fournisseur: KROSCHKE
XY637
116-2033EA 89.5 EUR InStock
116-2033
Pictogrammes d'interdiction
Panneaux
These prohibition signs are made from self-adhesive PVC foil and proscribe practices that could be dangerous. According to VBG 125 these must be affixed visibly and permanently at all times.
  • Pour utilisation à l´intérieur comme en extérieur
  • Visibles jusqu´à 12 m
Ø 200 mm
Certifications: Conformes VBG 125 (BGV A8)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité