Bismuth (III) oxyde ≥99.5% (par titration EDTA), BAKER ANALYZED® pour céramiques électroniques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1160-08EA 0 EUR InStock
1160-08
Bismuth (III) oxyde ≥99.5% (par titration EDTA), BAKER ANALYZED® pour céramiques électroniques, J.T.Baker®
Bismuth (III) oxyde
Formule: BiO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use
Assay (as Bi₂O₃) (by EDTA titrn) ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO₃) ≤0.005 %
Total Sulfur (as SO₄) ≤0.002 %
Aluminum (Al) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Silicon (Si) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.001 %
Average Particle Diameter, µm (APD) ≤3
Specific Surface Area, m²/g, For Information Only For Information Only
Bulk Density (g/cc), For Information Only For Information Only
Mesh (Wet Screen Analysis) - On U.S. No. 325 Sieve, For Information Only For Information Only
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité