Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluoroarsénate d'argent ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Silver hexafluoroarsenate(V)

11608.09
11608.09EA 589 EUR InStock
11608.09
Hexafluoroarsénate d'argent ≥98%
Hexafluoroarsénate d'argent
Purity: 98+% CAS No.: 12005-82-2 Molecular Formula: AgAsF6 Formula Weight: 296.78 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00014142


Formule: AgAsF₆
MW: 296,78 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014142
Numéro CAS: 12005-82-2
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité