Acid red 1, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Red 2G, C.I. 18050, Amido Naphthol Red G, Sodium 5-acetamido-4-hydroxy-3-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulphonic acid disodium salt, Pontacyl Carmine, Azophloxine
11640-25G
11640-25GEA 45.9 EUR InStock
11640-25G
Acid red 1, Sigma-Aldrich®
Acid red 1
Azophloxine has been used as a dye in Von Kossa staining and nonlinear optical studies. It is also used in photocatalytic tests.
Formule: C₁₈H₁₅N₃O₈S₂
MW: 509.41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003954
Numéro CAS: 3734-67-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité