Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11655.30
11655.30EA 72.3 EUR InStock
11655.30
Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), Qualité Réactif
Calcium perchlorate hydrate
CAS No.: 13477-36-6 Molecular Formula: Ca(ClO4)2.xH2O Formula Weight: 238.98(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1455 MDL No.: MFCD00015971
Formule: Ca(ClO₄)₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015971
Numéro CAS: 13477-36-6
EINECS: 236-768-0
ONU: 1455
ADR: 5.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité