Adenosine 3ʹ5ʹ-cyclic monophosphateN⁶-benzoyl-sodium salt ≥98% (par HPLC), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
116802-10
116802-10EA 296 EUR InStock
116802-10
Adenosine 3ʹ5ʹ-cyclic monophosphateN⁶-benzoyl-sodium salt ≥98% (par HPLC), Millipore®
Adenosine 3ʹ5ʹ-cyclic monophosphateN⁶-benzoyl-sodium salt
A potent cell-permeable activator of cAMP-dependent protein kinase (PKA). Due to its considerably increased lipophilicity, it has sufficient membrane permeability for many biological systems.
  • Activates both type 1 and type 2 PKA
  • Binds to the cAMP binding site 2 on the regulatory subunit of PKA
  • It is only slowly metabolized by cyclic nucleotide-dependent phosphodiesterases
Formule: C₁₇H₁₅N₅O₇P·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 30275-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité