Antimoine (III) bromure ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11686.09
11686.09EA 127 EUR InStock
11686.09
Antimoine (III) bromure ≥99.995% (base métaux)
Antimoine (III) bromure
Purity: 99.995% CAS No.: 7789-61-9 Molecular Formula: SbBr3 Formula Weight: 361.48 Physical Form: Crystalline Density: 4.148 Refractive Index: 1.74 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Characteristic Melting Point: 96.6° Boiling Point: 280° Merck Reference: 14,706 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016317
Formule: Br₃Sb
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 96.6 °C
Densité: 4.148
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016317
Numéro CAS: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,706
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité