Formaldéhyde 30% en solution aqueuse, Q Path®
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
Danger
11699031.EA 38.5 EUR InStock
11699031.
Formaldéhyde 30% en solution aqueuse, Q Path®
Formaldéhyde
Formalin 30% fixative for tissue samples.
Attention: Store this product at ambient temperature (above 15 °C), because it may polymerise at temperatures below 9 °C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Formule: CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 2209
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 28.5 - 31.5 %
Appearance Clear colourless liquid
Density (20/4) 1.055 - 1.085
Ashes Max. 0.08 %
Heavy metals Max. 8 ppm
Formic acid Max. 0.08 %
Methanol 4.0 - 12.5 %
Fe (Iron) Max. 8 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité