Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide barbiturique, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

11709-100G-F
11709-100G-FEA 393 EUR InStock
11709-100G-F
Acide barbiturique, Supelco®
Acide barbiturique


Formule: C₄H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0da7aff35b861140b5b6dd6a77d029ebdc5be59&vid=cd6576534230326947474d704d853a9957c5bc6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité