Adenosine-5ʹ-diphosphate, potassium salt dihydrate ≥98% (par pureté enzymatique), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: ADP, K
117105-1
117105-1EA 171 EUR InStock
117105-1
Adenosine-5ʹ-diphosphate, potassium salt dihydrate ≥98% (par pureté enzymatique), Millipore®
Adenosine-5ʹ-diphosphate, potassium salt dihydrate
Purity ≥98% by enzymatic assay (dry basis)
Contaminants: AMP: ≤1% and ATP: ≤0.2% by enzymatic assay
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₁₀P₂K·2H₂O
MW: 501.3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 72698-48-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White solid
Purity ≥98% by enzymatic assay (dry basis)
Contaminants AMP: ≤1% and ATP: ≤0,2% by enzymatic assay
Solubility H2O (50 mg/ml)
Storage 2 to 8 °C; Hygroscopic
Stability Following reconstitution, aliquot and freeze (−20 °C). Stock solutions are stable for up to 6 months at −20 °C.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité