Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodium 5% sur alumine, en poudre, réduit

Fournisseur: Thermo Scientific

11770.09
11770.09EA 0 EUR InStock
11770.09
Rhodium 5% sur alumine, en poudre, réduit
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Powder Appearance: Black MDL No.: MFCD00011201


Formule: Rh
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité