Masque respiratoire
Fournisseur: ORKLA CARE
1921
118-0255EA 0 EUR InStock
118-0255
Masque respiratoire
Matériel de premiers secours Produits de RCR
Ce masque constitue une aide au bouche-à-bouche. Il limite le contact entre le secouriste et le blessé. Le masque respiratoire se compose d'un masque en plastique muni d'une valve à sens unique indiquant le côté du masque qui doit être tourné vers le haut (vert), soit vers la personne chargée des premiers secours, et le côté qui doit être tourné vers le bas (rouge), soit dans la bouche du blessé.
  • Instructions imagées claires imprimées sur le masque
  • La taille du masque en plastique réduit le risque de contact de la personne chargée des premiers secours avec le sang ou le vomi du blessé
  • La forme de l'embout buccal oblige l'intervenant à ouvrir grand sa bouche et à appuyer ses lèvres autour de celles du blessé pour obtenir un contact hermétique
  • Les larges évents réduisent la résistance et permettent à l'intervenant de maintenir la respiration artificielle plus longtemps
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité