Mini-douche oculaire, EyesFresh
Fournisseur: BURKLE
2515-0100
118-0275EA 304 EUR InStock
118-0275
Mini-douche oculaire, EyesFresh
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Mini-douche oculaire idéal pour le laboratoire, les stations de soutirage ou pour les postes de travail sur lesquels des substances agressives sont manipulées.
  • Utilisation flexible car il peut être fixé à la plupart des robinets
  • L'eau du robinet est utilisée: Pas de remplissage
Eyes Fresh peut être monté sur tout robinet d'eau froide existant. Une pression sur le bouton permet de passer d'une douche oculaire à un écoulement normal de l'eau pour le nettoyage (remise en fonction du mode douche oculaire lors de la fermeture du robinet d'eau).
S'adapte sur un robinet d'eau avec filetage externe M22x1, 1/2" ou 3/8".
Certifications: S’il y a suffisamment de pression d'eau disponible, la puissance est conforme à DIN EN ISO 15154-2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité