Station de douche oculaire
Fournisseur: ORKLA CARE AB
721500
118-0277EA 237 EUR InStock
118-0277
Station de douche oculaire
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Station murale pour solution de douches oculaires avec emplacements pour deux flacons de 500 ml qui s'ouvrent automatiquement dès leur retrait du support. La solution sert à neutraliser la valeur du pH de l'œil, c'est-à-dire qu'elle a un effet neutralisant sur toute éclaboussure alcaline ou acide, donnant ainsi un résultat plus rapide qu'une solution au chlorure de sodium.
  • Avec le distributeur de pansements Salvequick (contenant 40 pansements stériles en tissu et 45 pansements stériles en plastique), les instructions de douches oculaires et une clé
  • Un espace supplémentaire permet de ranger d'autres accessoires (pansements stop-sang, gants, lunettes de protection...)
  • La porte transparente protège les produits de la poussière et des salissures, et permet de voir si une recharge est nécessaire
L×P×H: 290×120×560 mm
Temps de rinçage : environ 1,5 min
Durée de conservation : 4,5 ans
The green-coloured plastic in cderroth stations and dispensers are from January 2022 made of >85% recycled plastics. Old refrigerator parts are used to give next life in first aid products, which gives 90% lower CO₂ emissions compared with production of new plastics. At the same time, the outer cartons are made of 90% recycled fibre.
Informations de commande: Les flacons de douches oculaires sont inclus. Le distributeur de pansements Salvequick est également inclus, mais peut également être commandé séparément pour la recharge.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité