Tubes de détection de gaz, court terme pour pompe Accuro, toluène
Fournisseur: Dräger
8101661 8101701 8101731
118-0313EA 127 EUR InStock
118-0313 118-0315 118-0316
Tubes de détection de gaz, court terme pour pompe Accuro, toluène
Tubes de détection de gaz
Pour la mesure des « concentrations ponctuelles » du toluène. Les utilisations comprennent la détermination et la mesure des pics de concentration, la mesure de l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection des fuites, par exemple dans les pipelines ou les installations gazières, et l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés.
Une pression équivaut à un volume de 100 ±5 ml de gaz passant par le tube.
La plage de mesure standard est étalonnée à 20 °C et 1013 hPa.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité