Tubes de détection de gaz, pour dioxyde de chlore
Fournisseur: Dräger
8103491
118-0355EA 125 EUR InStock
118-0355
Tubes de détection de gaz, pour dioxyde de chlore
Tubes de détection de gaz
Pour la mesure des « concentrations ponctuelles » de dioxyde de chlore. Les applications incluent la détermination et la mesure des pics de concentration, la mesure de l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection des fuites, comme dans les pipelines ou les installations gazières, et l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés.
  • 1 ppm Cl₂, 10 ppm H₂S, 1 ppm SO₂
  • 10 ppm méthylmercaptan
  • 1 ppm bromure ne s'affiche pas pour un nombre de pressions n = 10, à n = 30 il se
More Product Information
Collapse All
Désignation Paramètre(s) Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Chlorine dioxide 0.025/a Chlorine dioxide 0,025/a 0,025 - 1,000 ppm 10 118-0355
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité