Kit de premiers secours, petite taille
Fournisseur: ORKLA CARE AB
390100
118-0393EA 19.1 EUR InStock
118-0393
Kit de premiers secours, petite taille
Matériel de premiers secours Matériel d'urgence
Ce kit de premiers secours transportable est conçu pour une utilisation personnelle. Il contient des produits de premiers secours à utiliser en cas d'urgence (saignements). Idéal pour les personnes souvent en déplacement et en complément d'une station murale de premiers secours.
  • Boîtier en nylon résistant
  • L'attache en Velcro® permet la fermeture rapide et facile du kit
  • Étui souple pouvant être attaché à une ceinture ou transporté dans la poche
  • Tous les produits sont facilement accessibles et protégés contre la poussière, la saleté et l'humidité
  • Les produits sont fournis avec des instructions claires et intuitives
Contenu :
6 pansements Salvequick (72×25 mm)
2 lingettes lave-blessure stériles Salvequick
2 pansements Salvequick Maxi Cover, stériles (76×54 mm)
1 stop-sang 4-en-1 Cederroth
Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication de chaque composant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité