Douche oculaire et faciale, sur pieds, modulaire
Fournisseur: BROEN-LAB
17541.009
118-0414EA 1540 EUR InStock
118-0414
Douche oculaire et faciale, sur pieds, modulaire
Matériel de premiers secours Douches
Douche oculaire/faciale, sur pieds, en laiton et acier inoxydable avec revêtement multicouche résistant aux produits chimiques.
  • Avec bol pour lavage facial
  • Dispositif FLOWFIX intégré pour le réglage du débit de l'eau (26 l/min)
Pression de fonctionnement min. : 1,5 bars
Connexions : entrée G1” femelle et sortie G1” femelle
Poids : environ 7,5 kg
Certifications: EN 15154-2; ANSI Z358.1. Vérifié par TÜV.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité