Douches oculaires, pour montage sur table
Fournisseur: BROEN-LAB
27100098108021 27100038108021
118-0419EA 286 EUR InStock
118-0419 118-0416
Douches oculaires, pour montage sur table
Matériel de premiers secours Douches
Douches oculaires pour montage sur table. Avec une ou deux têtes de douche 45°.
  • Déclencheur à commande manuelle comprenant une vanne de contrôle intégrée
  • FLOWFIX intégré pour la régulation du débit d'eau (7 L/min (une tête) ou 14 L/min (deux têtes))
  • Léger, avec fonctionnalité améliorée
  • Quadrillage de pulvérisation amélioré
  • Tête de pulvérisation facile à nettoyer
Raccord de tuyau : écrou de raccordement G ½
Poids : environ 0,5 kg
Pression de fonctionnement min. : 1,5 bars
Certifications: DIN DVGW, EN 15154-2;More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité