Douche combinée et unité de lavage oculaire, chauffée
Fournisseur: BROEN-LAB
H7410021000221
118-0420EA 0 EUR InStock
118-0420
Douche combinée et unité de lavage oculaire, chauffée
Matériel de premiers secours Douches
Douche de sécurité extérieure avec protection contre le givre, chauffée par rubans de trace et pré-isolée. Livrée avec une fontaine de lavage oculaire/facial et un diffuseur de bain oculaire supplémentaire sur tuyau flexible pour le traitement des personnes inconscientes ou handicapées. En acier inoxydable.
  • Température de fonctionnement minimale : –20 °C
  • Gicleur auto-drainant en PVC (angle de 60°)
  • Douche avec tige de traction
  • Protection EEx
Hauteur : 2238 mm
Entrée : G 1 1/4" mâle
Pression de fonctionnement min. : 2 bar
Débit d'eau : 115 l/min (Douche corporelle), 20 l/min (unité de lavage oculaire)
Tension d'alimentation : 230 V, 50 ou 60 Hz
Certifications: EN 15154-1/-2; ANSI Z358.1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité