Distributeur d'ampoules pour nettoyage oculaire, QuickFix & Rinse
Fournisseur: Plum Safety
4631
118-0477EA 32.6 EUR InStock
118-0477
Distributeur d'ampoules pour nettoyage oculaire, QuickFix & Rinse
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Ce distributeur mural contient 45 pansements élastiques et 5 ampoules de 20 ml de solution de chlorure de sodium stérile à 0,9% pour le lavage oculaire. Les pansements élastiques sont confortables car ils s'adaptent aux mouvements de la peau et les ampoules de rinçage oculaire conviennent au nettoyage des petites irritations de l'œil.
  • Rapide, facile et hygiénique pour éliminer la poussière et la saleté des yeux
  • Station compacte facile à fixer au mur
  • Station rechargeable
Durée de conservation : 3 ans (avant ouverture)
L×P×H : 230×32×135 mm
Taille du pansement : 72×25 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité