Couverture de survie
Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
8020101
118-0510EA 4 EUR InStock
118-0510
Couverture de survie
Matériel de premiers secours Couvertures anti-feu
Cette couverture de survie isothermique non stérile est très résistante et imperméable. Haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l’humidité. La couverture de survie protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite.
  • La couverture ASEP SURVIE est un film polyester métallisé qui réfléchit 90% du rayonnement calorifique
  • Egalement un excellent moyen de signalisation
  • Livrée sous pochette plastique individuelle de dimension 14×11 cm
Ne pas utiliser en cas d’orage!
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité