L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dispositifs de condamnation de vannes papillons
Fournisseur: Brady
121504 121505
118-0521EA 31.44 EUR InStock
118-0521 118-0522
Dispositifs de condamnation de vannes papillons
Cadenas de sécurité
Ce dispositif de condamnation peut être utilisé pour bloquer une vanne papillon en position d'arrêt en fixant un collier sur la poignée, afin que cette dernière ne puisse pas être engagée ni déplacée.
  • Disponible en deux tailles (petit et grand)
  • Nombre maximal de cadenas : 4
Petit dispositif de condamnation : compatible avec des poignées de vannes de 3,20 à 63,50 mm d'épaisseur
Grand dispositif de condamnation : compatible avec des poignées de vannes de 50,80 à 102 mm d'épaisseur
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité