L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dispositif de condamnation de robinets-vannes rétractable
Fournisseur: Brady
148647 148648 148646
118-0530EA 102.21 EUR InStock
118-0530 BRDY148648 BRDY148646
Dispositif de condamnation de robinets-vannes rétractable
Cadenas de sécurité
Ce dispositif de condamnation de robinets-vannes rétractable est un système robuste et facile à stocker, destiné à une large gamme de robinets-vannes. L'enveloppe tourne facilement autour de la poignée de la vanne jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement enclenchée. Ce système peut également être replié pour prendre moins de place et faciliter le rangement sur des chariots de maintenance et dans des kits de dispositifs de condamnation.
  • Unique knockout centre accommodates OS & Y or 'rising stem' valves and accepts locks with shackles up to 9,53 mm diameter
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité