Moraillon de condamnation, non conducteur
Fournisseur: Brady
236916
118-0533EA 13.9 EUR InStock
118-0533
Moraillon de condamnation, non conducteur
Cadenas de sécurité
Le moraillon non conducteur en nylon peut accueillir jusqu'à six cadenas. Il est capable de supporter un poids maximal de 450 kg bien qu'il ne pèse que 30 g.
  • L'anse de condamnation peut être placée dans les orifices avec un Ø minimal de 7 mm
  • En nylon de couleur orange
Ø maximal de l'anse (mm) : 9,00
Hauteur minimale de l'anse (mm) : 20,00
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité