Dispositif de condamnation électrique/pneumatique, grand
Fournisseur: Brady
800126
118-0536EA 52.14 EUR InStock
118-0536
Dispositif de condamnation électrique/pneumatique, grand
Cadenas de sécurité
Le dispositif de condamnation pneumatique accueille un grand nombre de fiches électriques pouvant atteindre 89 mm de diamètre et 127 mm de longueur, ainsi que des raccords mâles de tuyaux d'air.
  • En PS
  • Les orifices sont conçus pour s'adapter aux raccords mâles pneumatiques à « collet rétréci » généralement fixés aux tuyaux d'air comprimé
  • Compatible avec des connecteurs 110 V, 220 V NS, 550 V
  • Quatre cadenas peuvent être posés
Diamètre maximal de l'anse : 7,00 mm
Hauteur minimale de l'anse : 20,00 mm
Plug diameter: 89,00 mm
Plug length: 127,00 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité