Distributeur de pansements QuickFix Elastic/ étanche
Fournisseur: Plum Safety
5507
118-0545EA 30.1 EUR InStock
118-0545
Distributeur de pansements QuickFix Elastic/ étanche
Matériel de premiers secours Pansements
Distributeur de pansements avec une combinaison de pansements résistants à l'eau et de pansements élastiques (45 de chaque). Le distributeur de pansements est adapté aux zones de travail normales et humides. Les pansements résistants à l'eau sont fabriqués en polyéthylène protecteur, doux pour la peau et respirant. Les pansements élastiques en tissu textile s'adaptent aux mouvements de la peau et sont donc confortables à porter.
  • Chaque pansement est emballé individuellement
  • Les sparadraps sont retirés en tirant d'un côté
  • Le distributeur peut être rempli de différents types de pansements
  • Utilisation d'une seule main
  • Faciles à recharger
Taille des pansements: 72×25 mm
Information de livraison: Fourni avec 45 pansements QuickFix Elastic et 45 pansements QuickFix résistant à l'eau.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité